Läs mer
Hirschmann™ Etanol säkerhetstvättflaska
Produktkod. 10471672
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10471672 500 mL
1 options
Produktkod. 10471672 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 7690106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1541.94 SEK
    1375.44 SEK / Paket med 12
    Save 166.50 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En säkerhetstvättflaska i PE-LD, komplett med skruvlock och sprayrör.
  • Tillverkad av gul transparent PE-LD
  • Innehållsetikett på tyska, engelska, franska och spanska
  • Farosymboler och faroangivelser enligt den tyska förordningen om farliga ämnen
  • 500 ml kapacitet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig gul
För användning med (applikation) Etanol
Inkluderar Skruvlock, sprayrör
Material LDPE
Certifikat och efterlevnad Tyska förordningen om farliga ämnen
Produkttyp Säkerhetstvättflaska
Förslutningstyp Skruvlock