missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ETS2 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA505434S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ETS2 Monoclonal antibody specifically detects ETS2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| ETS2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UIL4 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3834 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI3B9 | |
| Unconjugated | |
| KIF25 | |
| AU022856; avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog 2; E26 avian leukemia oncogene 2, 3' domain; ETS proto-oncogene 2, transcription factor; Ets2; Ets-2; ETS2IT1; oncogene ETS-2; protein C-ets-2; v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 2; v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2; v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 2 | |
| Full length human recombinant protein of human KIF25 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering