missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ETS2 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
2789.38 SEK
Specifikationer
| Antigen | ETS2 |
|---|---|
| Klona | OTI3B9 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17543892
|
Origene Technologies
TA505434S |
30 μL |
2789.38 SEK
30µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
ETS2 Monoclonal antibody specifically detects ETS2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| ETS2 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3B9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel