Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 450 mätare för upplöst syre
Eutech™ erbjuder ett brett utbud av mätare för upplöst syre (DO) och sonder för användning i olika utbildnings-, laboratorie- och industriella tillämpningar.
6569.44 SEK
Specifikationer
Utgångar | USB eller RS232 |
---|---|
Inkluderar | Tryck& Salthaltskompensation= Manuell Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data |
Räckvidd (polarografisk DO) | 0 mg/L till 20 mg/L |
Kalibreringslägen | GÖR: Noll och mättnad |
Temperaturområde (metriskt). | 0,0 °C till 50,0 °C |
Produktkod | Brand | Typ | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Typ | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
15377063
|
Thermo Scientific™
01X651634 |
DO Meter |
6569.44 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Eutech™ DO 450 Dissolved Oxygen Meter är en handhållen vattentät upplöst syre/temperaturmätare. DO 450 meter ger en prisvärd optik RDO teknik som minskar underhållstid och kostnader.
Funktioner
- Parameter: Upplöst syre/temperatur
- Underhållsfri optisk sond utan elektrolyt eliminerar besväret med att ersätta ömtåliga membran och saltuppbyggnad från påfyllningslösningar
- Hållbar vattentät och dammtät design med IP67-klassificering
- Stor, bakgrundsbelyst anpassad display ger mätning med temperatur
- Växla mellan % mättnad och mg/L (ppm) löst syre med en knapptryckning
- Kalibrering på grund av larm– Ställ in en synlig påminnelse när det är dags att kalibrera om mätaren
- Manuell korrigering av barometertryck och salthalt
- Valbaraº C ellerº F– Välj den enhet som bäst passar din applikation
- Klar-indikator, manuell eller automatisk mätfunktion och valfri automatisk avstängningsfunktion
- Lagra upp till 500 datamängder– Lätt USB eller RS232-utgång med valfria datakablar
- Inbyggd realtidsklocka stämplar lagrad data och kalibreringsdata med tid och datum– Uppfyller standarder för GLP (God laboratoriepraxis)
- 500 timmars batteritid eller använd valfri universalströmadapter
- Inbyggt stativ med väggfäste– Möjliggör enkel mätning och förvaring av bänkskivor
Specifikationer
USB eller RS232 | |
0 mg/L till 20 mg/L | |
0,0 °C till 50,0 °C | |
±0,5º C; ±0,9º F | |
Anpassad LCD med bakgrundsbelysning | |
IP-67 | |
Mätare: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 tum (20 x 8,3 x 5,7 cm), förpackning: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 tum (23 x 23 x 7 cm) | |
Mätare: 1 lb., förpackad: 1,4 lb. | |
O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/L | |
Ja | |
>100 timmar (utan bakgrundsbelysning) | |
±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8 |
Tryck& Salthaltskompensation= Manuell Tid- och datumstämpel på kalibrering och lagrad data |
|
GÖR: Noll och mättnad | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
Offset i steg om 0,1,± 10º C eller± 18º F | |
Lagrar upp till 500 datamängder | |
Tillval | |
Mätare: 0,5 kg, förpackad: 0,7 kg | |
±2 %;± 0,1 ppm eller mg/L upp till 8; ±0,2 ppm eller mg/L över 8 | |
O till 200 %; 0 till 20 ppm/mg/L | |
0.10 %; 0.1 ppm/mg/L | |
0,0 °F till 122,0 °F | |
Två AA-batterier (ingår) |