Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Jon 6+ meter
Beskrivning
Snabb och enkel mätning med denna jonselektiva mätare. Användningsområden för Eutech™ Ion 6+-mätaren inkluderar: ISE (användning med vilken ISE som helst med BNC-anslutning), vattenkvalitetstestning, miljö-/jordbrukstester, laboratorier och skolor samt i industriella miljöer.
Funktioner
- Direkt jonkoncentration för användning med de flesta mono- eller divalenta jonselektiva elektroder (ISE)
- mV-mätläge låter dig kontrollera prestanda och kalibrering av din ISE
- Multipunktkalibrering (upp till 5 punkter) med autobuffertigenkänning – val av USA, NIST eller renvattenbuffertstandarder med ±0,01 pH-noggrannhet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid varierande temperaturer
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data behålls även när metern stängs av
- Hållfunktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning och inspelning
- Auto-Power Off efter 17 minuter sparar batteri efter att den inte använts
- Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
- Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
- Skyddande gummistövelskydd mäter mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
- Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av mätaren på plats
- pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (ISE) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (mV) | 1 mV &± 2 mV (över± 200 mV) |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
| Batterityp | 4 AAA x 1,4V |
| Kalibreringspunkter (pH) | Upp till 5 poäng |
| Beskrivning | Eutech Ion 6+ Jon/pH/mV-mätare med ATC-elektrod ECPHTEM01P, gummipansar/stativ |
| Kalibreringspunkter (ISE) | Upp till 5 |
| Mätlägen | Jonselektiv mätare |
| Räckvidd (ISE) | Jonkoncentration: 0,01 till 0,99 ppm, 1,0 till 199,9 ppm, 200 till 1999 ppm |
| Visa mer |