Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Jon 6+ meter
Produktkod. 11559174
Change view
Inkluderar:
ATC-elektrod
pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11559174 pH-elektrod Varje
11549174 ATC-elektrod Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11559174 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 01X256410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7393.59 SEK
    6899.92 SEK / Paket med 1
    Save 493.67 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Snabb och enkel mätning med denna jonselektiva mätare.
Snabb och enkel mätning med denna jonselektiva mätare. Användningsområden för Eutech™ Ion 6+-mätaren inkluderar: ISE (användning med vilken ISE som helst med BNC-anslutning), vattenkvalitetstestning, miljö-/jordbrukstester, laboratorier och skolor samt i industriella miljöer.
Funktioner
  • Direkt jonkoncentration för användning med de flesta mono- eller divalenta jonselektiva elektroder (ISE)
  • mV-mätläge låter dig kontrollera prestanda och kalibrering av din ISE
  • Multipunktkalibrering (upp till 5 punkter) med autobuffertigenkänning – val av USA, NIST eller renvattenbuffertstandarder med ±0,01 pH-noggrannhet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid varierande temperaturer
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data behålls även när metern stängs av
  • Hållfunktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning och inspelning
  • Auto-Power Off efter 17 minuter sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostisk med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Large Custom LCD ger optimal vy även på avstånd
  • Skyddande gummistövelskydd mäter mot oavsiktliga slag och har ett stadigt inbyggt ställ för enkel bänkhantering
  • Robust bärväska (tillval) ger praktisk kalibrering och mätning av mätaren på plats
  • pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) ±1% full skala
Noggrannhet (mV) 1 mV &± 2 mV (över± 200 mV)
Noggrannhet (pH) ±0,01
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Batterityp 4 AAA x 1,4V
Kalibreringspunkter (pH) Upp till 5 poäng
Beskrivning Eutech Jon 6+ Jon/pH/mV-mätare med enkelkopplings-pH-elektrod ECFC7252101B, ATC-elektrod ECPHTEM01P, & pH-bärarkit (innehåller 1 x pH 4,01, pH 7,00 buffertlösningar, förvaringslösning och 1 avjoniserat (skölj) vatten (60 ml varje st), gummiarm och st.
Kalibreringspunkter (ISE) Upp till 5
Mätlägen Jonselektiv mätare
Räckvidd (ISE) Jonkoncentration: 0,01 till 0,99 ppm, 1,0 till 199,9 ppm, 200 till 1999 ppm
Räckvidd (mV) ±500 mV
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (ISE) 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100,0 °C
Inkluderar pH-elektrod
Upplösning (mV) 0,1 mV och± 0,2 mV (inom± 199,9 mV)
Upplösning (temperatur) 0,1 °C