Läs mer
Thermo Scientific™ Eutech™ Jon 6+ meter
Inkluderar:
ATC-elektrod
pH-elektrod
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Snabb och enkel mätning med denna jonselektiva mätare. Ansökningar för Eutech™ Ion 6+ meter inkluderar: ISE (Använd med alla ISE med BNC-anslutning), vattenkvalitetstestning, miljö-/jordbrukstestning, laboratorier och skolor och i industriella miljöer.
Funktioner
- Direkt jonkoncentration för användning med de flesta mono- eller tvåvärda jonselektiva elektroder (ISE)
- mV-mätläge låter dig kontrollera prestanda och kalibrering av din ISE
- Flerpunktskalibrering (upp till 5 punkter) med automatisk buffertigenkänning - val av USA , NIST eller renvattenbuffertstandarder med± 0,01 pH-noggrannhet
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) för högsta noggrannhet vid fluktuerande temperaturer
- Icke-flyktigt minne säkerställer att data behålls även om mätaren stängs av
- Håll-funktionen fryser läsningen tillfälligt för enkel visning och inspelning
- Automatisk avstängning efter 17 minuter sparar batteriström efter att den inte används
- Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
- Stor anpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
- Den skyddande gummistöveln skyddar meter från oavsiktliga stötar och har ett robust inbyggt stativ för enkel bänkskåp
- Robust bärväska (tillval) ger praktisk mätarekalibrering och mätning på plats
- pH-buffertalternativ: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (ISE) | ±1% full skala |
| Noggrannhet (mV) | 1 mV &± 2 mV (över± 200 mV) |
| Noggrannhet (pH) | ±0,01 |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,5 °C |
| Batterityp | 4 AAA x 1,4V |
| Kalibreringspunkter (pH) | Upp till 5 poäng |
| Beskrivning | Eutech Ion 6+ Jon/pH/mV-mätare med ATC-elektrod ECPHTEM01P, gummipansar/stativ |
| Kalibreringspunkter (ISE) | Upp till 5 |
| Mätlägen | Jonselektiv mätare |
| Räckvidd (ISE) | Jonkoncentration: 0,01 till 0,99 ppm, 1,0 till 199,9 ppm, 200 till 1999 ppm |
| Visa mer |