Läs mer
A&D Weighing EK-I Series Klass II Godkänd kompaktvåg
Kapacitet:
600 g
6000 g
Beskrivning
- EC-typgodkänd (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Standard RS-232C-gränssnitt
- Stor LCD-display med bakgrundsbelysning
- Kompakt design
- GLP kompatibla
- Överbelastningsskydd
- Standard komparatorfunktion
- Uppladdningsbart batteri som tillval
- 9 Vägningsenheter plus räkning och procentläge
- Räknefunktion med Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)
- Fullständig digital kalibrering med valfri användardefinierbar massinställning
Greener Choice -krav
- undefined
- Source Reduction
- Recyclable
Specifikationer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
Anslutningstyp | RS-232 C |
Kapacitet | 6000 g |
Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
Läsbarhet | 0.1 g |
Material | ABS, rostfritt stål |
Modell | EK-6100i-EC Compact |
Elektriska krav | 110/240 V (9 V, 670 mA) eller Ni-MH batteri Pk. (alternativ) |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
A&D Weighing EK-I Series Klass II Godkänd kompaktvåg >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering