Läs mer
Everolimus, Thermo Scientific™
A rapamycin analog
2727.65 SEK - 5040.95 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 159351-69-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C53H83NO14 |
| Molekylvikt (g/mol) | 958.24 |
| MDL-nummer | MFCD07785165 |
| InChI-nyckel | HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N |
| PubChem CID | 129317877 |
| LEDER | CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15482959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MA |
10mg |
3037.92 SEK 2727.65 SEK / 10mg Save 310.27 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15492959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MB |
25mg |
5040.95 SEK
25mg |
Beräknad leverans: 28-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 159351-69-6 | |
| 958.24 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| C53H83NO14 | |
| MFCD07785165 | |
| 129317877 |
Specifikationer
| Everolimus | |
| C53H83NO14 | |
| 14,3907 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| 958.24 | |
| 958.22 |
| 159351-69-6 | |
| MFCD07785165 | |
| Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform; Slightly soluble in water. | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC | |
| 129317877 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H372
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C