Läs mer
Thermo Scientific™ Evodiamine
860.19 SEK - 1513.40 SEK
Specifikationer
| Beskrivning | Off-white to pale yellow |
|---|---|
| Innehåll och lagring | -30°C to -10°C |
| Formatera | Solid |
| För användning med (applikation) | A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells |
| CAS | 518-17-2 |
| Molekylformel | C19H17N3O |
| Formel vikt | 303.40 |
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Kvantitet | Price | Quantity & Availability | |||||
|
15465069
|
Thermo Scientific™
J62771.MD |
250 mg |
1513.40 SEK
250mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15455069
|
Thermo Scientific™
J62771.MC |
100 mg |
860.19 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
| Off-white to pale yellow | |
| Solid | |
| 518-17-2 | |
| 303.40 |
| -30°C to -10°C | |
| A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells | |
| C19H17N3O |
Safety and Handling
Recommended Storage : Store at -20°C