Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup
ExoSAP-IT™ Express PCR Product Clean-up Reagent removes excess primers and unincorporated nucleotides from a PCR reaction. This enzymatic clean-up method offers precision, increased yield, and a faster turnaround time compared to alternative purification methods, such as spin columns or beads.
Marca:  Applied Biosystems™ 75001.4X.1.ML
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15819906
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Shipped on dry ice. Store at -20°C.
PCR Purification
ExoSAP-IT™
2000 reactions
Dry Ice
PCR Products
2000 Reactions
Recombinant
Genetic Diseases
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2815632 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number75001.4X.1.ML
Lot Number2809462 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number75001.4X.1.ML
Lot Number2889872 Certificate TypeCertificate of Analysis Date28/01/2025 Catalog Number75001.4X.1.ML
Lot Number2981163 Certificate TypeCertificate of Analysis Date27/01/2025 Catalog Number75001.4X.1.ML
Lot Number3047439 Certificate TypeCertificate of Analysis Date26/01/2025 Catalog Number75001.4X.1.ML
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup > No. of Reactions: 2000 Reactions
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.