Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktion fingerborg
Artikelnummer. 10274051
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10274051 250 ml Varje
10243911 100 ml Varje
10644392 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10274051 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 05431203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00 SEK
    500.48 SEK / Paket med 1
    Save 103.52 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktion fingerborg
  • Glasinsats med hål för fasta ämnen
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.