Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktion fingerborg
Produktkod. 10644392
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10644392 70 ml Varje
10274051 250 ml Varje
10243911 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10644392 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05431201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 SEK
    391.66 SEK / Paket med 1
    Save 82.34 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktion fingerborg
  • Glasinsats med hål för fasta ämnen
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Material Borosilikatglas (3.3)