Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsrörporositet 0
Kapacitet (metrisk):
30 ml
150 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extraktion fingerborg
- Glasinsats med hål för fasta ämnen
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Porositet | 0 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion