Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktor enl. till Soxhlet
Produktkod. 10634202
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10634202 2 l Varje
1 options
Produktkod. 10634202 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05367073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10200.00 SEK
    9399.82 SEK / Paket med 1
    Save 800.18 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med fläns LF 100
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Platt flänslock LF100 mitthals NS 45/40
  • Klämma för LF100
  • Dimroth kondensor med kon
  • Med gänganslutningar GL 14
  • Rundbottnad kolvkapacitet: 2 000 mL NS 29/32
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
Inkluderar Fläns