Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Produktkod. 10047910
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konisk fog:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fog unitSize
10047910 200 ml NS 45/40 Varje
10681702 70 ml NS 34/35 Varje
10151521 100 ml NS 45/40 Varje
10558421 250 ml NS 45/40 Varje
10663511 300 ml NS 60/46 Varje
10444451 1 l NS 70/50 Varje
10121571 500 ml NS 60/46 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10047910 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05395146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 SEK
    884.13 SEK / Paket med 1
    Save 375.87 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden enl. enligt DIN 12602
  • Med kon NS 29/32
  • Finns med/utan NS kran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 45/40