Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Beskrivning
- Utsugningshuvuden enligt DIN 12602
- Finns med/utan NS-stoppkran
- Tillverkad av DURAN™ rör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konisk fog | NS 60/46 |