Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konisk fog:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extraktorhuvuden enl. enligt DIN 12602
- Med kon NS 29/32
- Finns med/utan NS kran
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konisk fog | NS 45/40 |