Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet
Produktkod. 10444451
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konisk fog:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10444451
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05395170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden enl. enligt DIN 12602
  • Med kon NS 29/32
  • Finns med/utan NS kran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 70/50