Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Soxhlet med fläns
Produktkod. 10408602
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10408602 2 l Varje
1 options
Produktkod. 10408602 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05367201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5295.00 SEK
    4564.87 SEK / Paket med 1
    Save 730.13 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med fläns LF 100
  • Kapacitet: 2 000 ml
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Förpackning: 1 st
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l