Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Thielepape
Produktkod. 10274241
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10274241 250 ml Varje
10040241 150 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10274241 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05405149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 SEK
    2587.16 SEK / Paket med 1
    Save 472.84 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden enl. till Thielepape
  • Med NS 2-vägskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 45/40