Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. till Thielepape
Produktkod. 10040241
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10040241 150 ml Varje
10274241 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10040241 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05405143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 SEK
    2356.99 SEK / Paket med 1
    Save 388.01 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden enl. till Thielepape
  • Med NS 2-vägskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fog NS 45/40