Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. Till Twisselmann
Produktkod. 10335691
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10335691 70 ml Varje
10421093 150 ml Varje
10602862 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10335691 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05415131
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden
  • Enl. till Twisselmann
  • Med vakuumjacka
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Kvantitet 1 st
Standard konisk fog NS 34/35