Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. Till Twisselmann
Produktkod. 10602862
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10602862 100 ml Varje
10335691 70 ml Varje
10421093 150 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10602862 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05415137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00 SEK
    1842.74 SEK / Paket med 1
    Save 342.26 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden
  • Enl. till Twisselmann
  • Med vakuumjacka
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Kvantitet 1 st
Standard konisk fog NS 45/40
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.