Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden Enl. Till Twisselmann
Produktkod. p-7222475
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10335691
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05415131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvuden
  • Enl. till Twisselmann
  • Med vakuumjacka
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Kvantitet 1 st
Standard konisk fog NS 34/35