Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden för specifika tunga lösningsmedel
Produktkod. 10661702
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10661702 500 ml Varje
10654582 100 ml Varje
10151471 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10661702 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05433158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 SEK
    3412.45 SEK / Paket med 1
    Save 622.55 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För extraktion av vätskor med specifika tunga lösningsmedel
  • Med insatsfilter (porositet: 0)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Fritte P0
Standard konisk fog NS 60/46