Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden för specifika tunga lösningsmedel
Produktkod. p-7222482
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10654582
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05433137
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För extraktion av vätskor med specifika tunga lösningsmedel
  • Med insatsfilter (porositet: 0)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Fritte P0
Standard konisk fog NS 45/40