Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorhuvuden för specifika lätta lösningsmedel
Produktkod. 10624392
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10624392 500 ml Varje
10385971 100 ml Varje
10409752 250 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10624392 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05432158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3329.52 SEK / Paket med 1
    Save 610.48 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För extraktion av vätskor med specifika lätta lösningsmedel
  • Med insatsfilter (porositet: 0)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Fritte P0
Standard konisk fog NS 60/46