Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktor fingerborg för fasta ämnen
Produktkod. 10559581
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10559581 100 ml Varje
10070521 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10559581 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05431137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1093.65 SEK / Paket med 1
    Save 246.35 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För fasta ämnen
  • För glasinsatser för fasta ämnen
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Standard konisk led nr NS 45/40