Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Knöfler-Böhm
Produktkod. 10151951
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Standard konisk fogbotten:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Standard konisk fogbotten unitSize
10151951 30 ml NS 29/32 Varje
10204011 150 ml NS 45/40 Varje
10214011 250 ml NS 45/40 Varje
10766761 500 ml NS 60/46 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10151951 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05375025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 SEK
    3020.55 SEK / Paket med 1
    Save 489.45 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • De kompletta apparaterna består av: Mantlat utsugshuvud av DURAN™ slang, Dimroth kondensor (detaljer på sidan 71)
  • Med gänga GL 14
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Duran Glas
Standard konisk fogbotten NS 29/32