Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Knöfler-Böhm
Kapacitet (metrisk):
30 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Standard konisk fogbotten:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De kompletta apparaterna består av: Mantlat utsugshuvud av DURAN™ slang, Dimroth kondensor (detaljer på sidan 71)
- Med gänga GL 14
- Tillverkad av DURAN™ slang
- Rundbottnad kolv
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Material | Duran Glas |
| Standard konisk fogbotten | NS 29/32 |