Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Soxhlet med Allihn kondensor
Produktkod. 10204631
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
150 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10204631 200 ml Varje
10234581 70 ml Varje
10519581 150 ml Varje
10614012 30 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10204631 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05365046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3105.00 SEK
    2850.17 SEK / Paket med 1
    Save 254.83 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktor i kompakt och robust design
  • Med kolvanslutning
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Allihn kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 45/40