Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Soxhlet med Allihn kondensor
Produktkod. 10614012
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
150 ml
200 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10614012 30 ml Varje
10204631 200 ml Varje
10234581 70 ml Varje
10519581 150 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10614012 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.00 SEK
    2083.63 SEK / Paket med 1
    Save 351.37 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktor i kompakt och robust design
  • Med kolvanslutning
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Allihn kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32