Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Soxhlet med Dimroth kondensor
Produktkod. 10352811
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10352811
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05360058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Metoden möjliggör en effektiv separation med relativt små mängder extraherande lösningsmedel.
  • Extraktor i kompakt och robust utförande, med kolvanslutning NS 29/32
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 60/46