Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Soxhlet med Dimroth kondensor
Produktkod. 10382761
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10382761 100 ml Varje
10047850 150 ml Varje
10352811 500 ml Varje
10251511 70 ml Varje
10738841 300 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10382761 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05360025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 SEK
    2360.11 SEK / Paket med 1
    Save 394.89 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Metoden möjliggör en effektiv separation med relativt små mängder extraherande lösningsmedel.
  • Extraktor i kompakt och robust utförande, med kolvanslutning NS 29/32
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 29/32