Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Thielepape
Produktkod. 10070531
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10070531 250 ml Varje
10306221 500 ml Varje
10644202 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10070531 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05370043
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med extraktionsrör (porositet: 0)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Porositet 0
Standard konisk fogsida NS 45/40