Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Thielepape
Produktkod. p-7222479
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10070531
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05370043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med extraktionsrör (porositet: 0)
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Porositet 0
Standard konisk fogsida NS 45/40