Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Twisselmann
Produktkod. 10223911
Change view
Standard konisk fogbotten:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fogbotten unitSize
10223911 NS 29/32 Varje
10283951 NS 34/35 Varje
10375971 NS 45/40 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10223911 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05380025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6540.00 SEK
    5635.37 SEK / Paket med 1
    Save 904.63 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med vakuummantel
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Twisselmann kondensor (förbättrad) med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Duran Glas
Standard konisk fogbotten NS 29/32