Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer Enl. till Twisselmann
Produktkod. 10375971
Change view
Standard konisk fogbotten:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fogbotten Förpackningsstorlek
10375971 NS 45/40 Varje
10223911 NS 29/32 Varje
10283951 NS 34/35 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10375971 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05380037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7550.00 SEK
    6948.66 SEK / Paket med 1
    Save 601.34 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med vakuummantel
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Twisselmann kondensor (förbättrad) med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Duran Glas
Standard konisk fogbotten NS 45/40