Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för fasta ämnen
Beskrivning
- Extraktorhuvud med glasrör för fasta partiklar
- Tillverkad av DURAN™ slang
- Dimroth kondensor (detaljer på sidan 71)
- Med gänga GL 14
- Rundbottnad kolv
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konisk fogsida | NS 45/40 |