Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för fasta ämnen
Produktkod. 10488402
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10488402 100 ml Varje
10060521 250 ml Varje
10356121 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10488402 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05431037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    2458.60 SEK / Paket med 1
    Save 216.40 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med glasrör för fasta partiklar
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor (detaljer på sidan 71)
  • Med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Standard konisk fogsida NS 45/40