Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för specifika tunga lösningsmedel
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extraktorhuvud med insatsfilter (fritta, porositet: 0), med PTFE-ventilavstängningskran
- Dimroth kondensor med gänga GL 14
- Rundbottnad kolv
- DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Porositet | 0 |
| Standard konisk fogsida | NS 60/46 |