Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för specifika tunga lösningsmedel
Produktkod. 10577661
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10577661 250 ml Varje
10111381 100 ml Varje
10191421 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10577661 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05433049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5380.00 SEK
    4947.62 SEK / Paket med 1
    Save 432.38 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med insatsfilter (fritta, porositet: 0), med PTFE-ventilavstängningskran
  • Dimroth kondensor med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
  • DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Porositet 0
Standard konisk fogsida NS 45/40