Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för specifika lätta lösningsmedel
Produktkod. 10684582
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10684582 1 l Varje
10644091 250 ml Varje
10674582 500 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10684582 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7145.00 SEK
    6572.98 SEK / Paket med 1
    Save 572.02 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Extraktorhuvud med insatsfilter (fritta, porositet: 0)
  • Med PTFE-ventilavstängningskran
  • Tillverkad av DURAN™ slang
  • Dimroth kondensor
  • Med gänga GL 14
  • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Porositet 0
Standard konisk fogsida NS 60/46