Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Extraktorer för specifika lätta lösningsmedel
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Extraktorhuvud med insatsfilter (fritta, porositet: 0)
- Med PTFE-ventilavstängningskran
- Tillverkad av DURAN™ slang
- Dimroth kondensor
- Med gänga GL 14
- Rundbottnad kolv
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Porositet | 0 |
| Standard konisk fogsida | NS 60/46 |