Learn More
FABP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12802-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16840714
  • 4652.90 SEK / 150µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
FABP4 belongs to the fatty acid binding protein (FABP) family. FABPs contribute to the transport of fatty acids and other lipids in various cellular pathways. FABP4 is expressed in adipocytes, macrophages, monocyte-derived dendritic cells, and myoepithelial cells. It delivers long-chain fatty acids and retinoic acid to their cognate receptors in the nucleus.
Spezifikation
Spezifikation
FABP4
Polyclonal
Unconjugated
FABP4
A FABP, AFABP, ALBP, aP2, FABP4, Fatty acid binding protein 4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11770, 2167, 79451
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04117, P15090, P70623
Fabp4
FABP4 Fusion Protein Ag3912
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
FABP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt