Läs mer
Falcon™ FluoroBlok™ HTS 96-Well Insert Systems
Handla allt Corning Produkter
Beskrivning
- En lösning för automatiserade cellbaserade studier med hög genomströmning av kemotaxi, migration och invasion
- Öka produktiviteten för cellmigration och invasionsanalys med förenklad fluorescensdetektion och realtidsanalys
- Förenkling av kemotaxi, cellmigration och invasionsanalyser
- Standardteknikplattform tillåter flera protokoll
- Homogena protokoll för kinetiska avläsningar i realtid
- Realtidsdetektering utan att demontera eller förstöra insatsen
- Ökad provgenomströmning
- Eliminerar behovet av manuell cellskrapning och räkning
- Automationsvänlig
- 96 Multiwell formatet är kompatibelt med kommersiella detektorer och vätskehanteringsinstrument
- Unikt fluorescensblockerande membran
- Blockerar mer än 99 % av excitations- och emissionsvåglängderna hos fluoroforer som vanligtvis används för att märka celler
De Corning FluoroBlok 96 Multiwell Insert System är en cellkulturanalysplattform designad med automatisering i åtanke. Insatshuset i ett stycke och fluorescensblockerande mikroporöst membran (tillgängligt i 3.0 och 8.0μ m porstorlekar) möjliggör ökad effektivitet, produktivitet och genomströmning i läkemedelsutvecklingsprocessen. Den nya mottagarplattans design minimerar överhörning mellan brunnarna; 96:ans svarta hölje Multiwell Insert eliminerar praktiskt taget autofluorescens. Dessa funktioner säkerställer fluorescensmätningar som är resultatet av din analys, inte överhörning eller bakgrundssignal.
Beställningsinfo
Finns i 3 och μ8 m porstorlekar. Ett stycke 96-Multiwell-insättningssystem (insättningsplatta, 24-brunnars platta eller enbrunnars matarbricka och lock) eller 24-brunnars individuella cellodlingsinsatser.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 0,08 cm 2 |
| Membran | PET |
| Array | 8 x 12 |
| Porstorlek | 3 μm |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | FluoroBlok™ HTS 96-Tja Multiwell Permeabelt stödsystem |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensplattaläsare eller inverterat fluorescensmikroskop |
| Material | PET |
| Visa mer |