Läs mer
Falcon™ Vävnadskultur behandlade kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10687762 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
800 mL
Kulturområde:
12,5 cm 2
150 cm 2
175 cm 2
225 cm 2
25 cm 2
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Förslutningstyp:
Plugg tätning
Ventilerad
Hals stil:
Kantad
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 30
Paket med 40
Paket med 60
Produktkod. 10687762
Brand: Falcon™ 353138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för enkel visning av prov eller celler. Falcon™ Tissue Culture Treated Flasks har vakuum-gas plasmavävnadskulturbehandling för att säkerställa konsekvent tillväxtyta.
  • Säker stapling ger stabilitet från oavsiktliga tippar eller spill
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
  • Volumetriska graderingar och skrivlapp
  • Ventilerade lock har en 0,2μ m hydrofobt membran för optimalt gasutbyte
  • Tillväxtarea och volym är nominell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 27,05 oz.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 800 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För förbättrad cellvidhäftning och tillväxt
Hals stil Kantad
nr per ärende 30/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 225 cm 2
Ytbehandling Vävnadsodlingsbehandlad
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.