Läs mer
Famotidine, 98+%, Thermo Scientific™
A competitive histamine H2 receptor antagonist
492.65 SEK - 2347.99 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 76824-35-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C8H15N7O2S3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.435 |
| MDL-nummer | MFCD00079297 |
| InChI-nyckel | XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin |
| PubChem CID | 5702160 |
| ChEBI | CHEBI:4975 |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| LEDER | C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15415429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.03 |
1g |
548.61 SEK 492.65 SEK / 1g Save 55.96 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15425429
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.06 |
5g |
2347.99 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water and methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 76824-35-6 | |
| 337.435 | |
| XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 5702160 | |
| 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| C8H15N7O2S3 | |
| MFCD00079297 | |
| famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin | |
| CHEBI:4975 | |
| C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N |
Specifikationer
| Famotidine | |
| C8H15N7O2S3 | |
| 14,3930 | |
| Soluble in water and methanol | |
| C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N | |
| 337.435 | |
| CHEBI:4975 | |
| ≥98% |
| 76824-35-6 | |
| MFCD00079297 | |
| famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin | |
| XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide | |
| 5702160 | |
| 337.45 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2300000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures