Learn More
FASN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen FASN
Concentration 0.36 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16897113
View Documents
Proteintech
10624-2-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16887113
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
10624-2-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
The enzyme encoded by this gene is a multifunctional protein. Its main function is to catalyze the synthesis of palmitate from acetyl-CoA and malonyl-CoA, in the presence of NADPH, into long-chain saturated fatty acids. In some cancer cell lines, this protein has been found to be fused with estrogen receptor-alpha (ER-alpha), in which the N-terminus of FAS is fused in-frame with the C-terminus of ER-alpha.
Spécification
Spécification
FASN
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P12785, P19096, P49327
14104, 2194, 50671
FASN Fusion Protein Ag0975
Primary
-20°C
FASN
0.36 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FAS, FASN, fatty acid synthase, OA 519, SDR27X1
Fasn
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
FASN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis